Merck
1.06097
Supelco
過酸化水素 溶液
Ultrapur
別名:
Hydrogen peroxide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
グレード
for inorganic trace analysis
蒸気圧
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
形状
liquid
濃度
31%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
108 °C/1013 hPa
mp
-25.5 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
文書ライブラリにアクセスする
資料
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.