Merck
1.05697
Supelco
Lithium sulfate monohydrate
for inorganic trace analysis, 99.99 Suprapur®
別名:
Lithium sulfate monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Li2O4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
109.94 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-820-4
NACRES:
NB.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
アッセイ
99.99%
フォーム
solid
有効性
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
120 °C
溶解性
340 g/L
密度
2.05 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
940 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChI Key
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (potentiometric): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.05 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 10 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.20 ppm
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1