Merck
1.04675
SAFC
コレステロール
non-GMP Sample
別名:
3β-ヒドロキシ-5-コレステン, 5-コレステン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
Beilstein:
1915888
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
品質水準
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
advanced drug delivery
pharma/biopharma processes
保管温度
no temp limit
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
This product offers non-GMP samples representative of GMP material: Synthechol® Synthetic Cholesterol, EMPROVE® Expert; Ph. Eur., BP, JP, NF (104672).
生物化学的/生理学的作用
すべての生体膜の主成分。脳脂質全体の約25%はコレステロ-ルです。
包装
104675 0001 / 1G / PE Bag in Compound PE Inliner in PE Bottle
104675 0010 / 10G / PE Bag in Compound PE Inliner in PE Bottle
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1