Merck
1.04429
SAFC
Parteck® LM low
EMPROVE® ESSENTIAL
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
GMO free
GMP
品質水準
詳細
granulated
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
granular
粒径
80-220 μm (d50)
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-25°C
詳細
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid oral dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Parteck® LM excipient comes with three functions: filler, binder, and lubricant for solid dose formulation. It shows excellent flow properties and allows consistent dosing and robust, constant mixing times in batch and continuous manufacturing processes. It is very well suited for all classical solid dose formulation techniques such as direct compression, roller compaction, dry granulation as well as capsule filling.
Two grades are available: Parteck® LM low for low dose applications and less requirement for lubrication. Parteck® LM high for higher API loads and more demanding cases with regards to lubrication.
特徴および利点
  • Multifunctional excipient for compression tableting processes – Filler + binder + lubricant
  • Reduces dosing issues in continuous manufacturing
  • Handling robustness supports limitation of overlubrication in batch operation
  • High binding capacity = strong tablets
  • Proven lubrication efficiency
  • Two grades allow for flexibility in formulation development
包装
1.04429.1000 / 1 kg / PE bottle
1.04429.9025 / 25 kg / PE bag (in carton)
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
関連コンテンツ
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.