蒸気圧
10 hPa ( 20 °C)
品質水準
有効性
15 mg/kg LD50, oral (Rat)
色
yellow
pH
6 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
130 °C/1013 hPa
mp
40 °C (decomposition)
溶解性
65 g/L
密度
4.91 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1500 kg/m3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
InChI
1S/4O.Os
InChI Key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1