Merck
1.04039
Millipore
UVM II supplement
for Listeria spp., pkg of 1 vial, for the preparation of UVM-II Listeria Selective Enrichment Broth
別名:
UVM II supplement, Listeria Selective Supplement, Acriflavine hydrochloride, Panflavin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.74
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
詳細
GranuCult™ Modified UVM broth (Base) (1.10824)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>190 °C
有効性
1048 mg/kg LD50, oral (Rat)
組成
Acriflavine hydrochloride, 13 mg per vial
包装
pkg of 1 vial
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
1.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
240-247 °C
溶解性
300 g/L
かさ密度
380 kg/m3
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-30°C
適合性
Listeria spp.
詳細
UVM-II Supplement contains acriflavine hydrochloride, which inhibits the growth of accompanying bacteria in the selective cultivation of Listeria monocytogenes.
アプリケーション
UVM II supplement is an additive for the preparation of UVM-II Listeria Selective Enrichment Broth.
アナリシスノート
Supplement tested in UVM-Listeria selectiv enrichment broth modified art. no. 1.10824.
Growth
- Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110):
passes test
- Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018): passes test
- Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033): inhibited
Incubation: Listeria 24 hrs.; 30 °C; aerobic; other strains 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2