主要文書
1.02413
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
suitable for cell culture
別名:
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NNa2O3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
261.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106213
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI Key
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
詳細
for cell culture media (not for dietary use)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1