Merck
1.02186
Supelco
Charcoal activated
for analysis
別名:
Charcoal activated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
solid
表面積
800-1500 m2/g
不純物
≤0.2% EtOH solubles
≤0.5% Substances soluble in water
≤0.5% water solubles
≤1% HNO3 solubles
強熱残分
≤1% (600 °C)
損失
≤ 10% loss on drying
粒径
<100 μm (~90%)
mp
3550 °C
かさ密度
150‑440 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤300 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity: conforms
Substances soluble in nitric acid: ≤ 1 %
Substances soluble in water: ≤ 0.5 %
Substances soluble in Ethanol: ≤ 0.2 %
Sulphate (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Iron): ≤ 300 ppm
Pb (Lead): ≤ 10 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 1 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Particle size (< 100 µm): about 90 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
1021860000:
1021868889:
1021861000:
1021869020:
1021860250:
NAPE1021860250:
試験成績書(COA)