Merck
1.01883
SAFC
Cellvento® Feed-200
Chemically defined cell culture feed
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106213
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
詳細
shipped with cooling packs
製品種目
Cellvento®
フォーム
dry powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
保管温度
2-8°C
詳細
Cellvento® Feed-200 is a chemically defined feed formulation containing only components of non-animal origin. The product is intended for use in the development and manufacturing of biotherapeutics in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell-based expression systems. Cellvento® Feed-200 contains concentrated amino acids, vitamins, salts, and trace elements and is supplied in dry powder format.
アプリケーション
Cellvento® Feed-200 has been designed to support optimal cell growth and performance of CHO-S cells, but may be suitable for use with other CHO cell lines. It is intended for use as a companion feed supplement with the production medium Cellvento® CHO-200 in fed-batch manufacturing processes. This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
数量
Formulated to contain 115.8 grams of powder per liter of medium.
法的情報
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.