Merck
1.00990
Supelco
エタノール
dried (max. 0.01% H2O)
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NA.21
bp:
78 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
anhydrous
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
有効性
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
不純物
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Water
≤0.05% Methanol (GC)
蒸発残留物質
≤10 mg/L
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.01 %
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類