製品名
Chlorine Cell Test, photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 200 tests ((free chlorine) (or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine))
特定アナライト
chlorine
測定範囲
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (DPD)
保管温度
15-25°C
詳細
This Spectroquant® Chlorine test allows the accurate quantification of chlorine in various waters. Chlorinated disinfectants are still in common use, their major applications being in the chlorination of drinking water and swimming pools. In weakly acidic solution free chlorine reacts with (DPD) to form a red-violet dye that is determined photometrically. In the presence of potassium iodide, also combined chlorine is measured in this reaction.
The method is analogous to EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G, and DIN EN ISO 7393-2.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Preparation of a standard solution for total chlorine.
全塩素用標準溶液の調製。
遊離塩素用AQA標準物質 - 遊離塩素用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
関連コンテンツ
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine