Merck
1.00492
Supelco
Oxalic acid dihydrate
EMPLURA®
別名:
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS番号:
分子量:
126.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-634-3
NACRES:
NA.21
蒸気圧
0.000312 hPa ( 25 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (manganometric)
形状
solid
有効性
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
強熱残分
≤0.05% (800 °C as sulfate)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
転移温度
flash point 157 °C (decomposition)
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
813 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI Key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • In Situ Investigation of a Self-Accelerated Cocrystal Formation by Grinding Pyrazinamide with Oxalic Acid.: This study investigates the in situ cocrystal formation of pyrazinamide and oxalic acid dihydrate, emphasizing the self-accelerating nature of the process and its implications for pharmaceutical development (Kulla et al., 2016).
  • Deuterium MAS NMR studies of dynamics on multiple timescales: histidine and oxalic acid.: This article examines the dynamics of oxalic acid dihydrate and histidine using deuterium magnetic angle spinning nuclear magnetic resonance, providing insights into molecular motions on various timescales (Chan-Huot et al., 2015).
アナリシスノート
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (800 °C as sulfate): ≤ 0.05 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
シュウ酸 purified grade, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
658537
シュウ酸