Merck
658537
Sigma-Aldrich
シュウ酸
purified grade, 99.999% trace metals basis
別名:
Ethanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCO2H
CAS番号:
分子量:
90.03
Beilstein:
385686
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purified grade
品質水準
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder or crystals
テクニック
liquid chromatography (LC): suitable
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
密度
1.9 g/cm3 at 25 °C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シュウ酸は、様々な合成中間体や有機化合物の合成に使用されるジカルボン酸です。 以下に幾つかの例を示します:
  • 酸化グラフェンからのグラフェンの調製における還元剤として使用されます。
  • 幾つかの有機金属複合体や金属有機フレームワークの合成におけるリガンドとして使用できます。
  • さらに、織物加工、金属加工、皮のなめしや脱色にも使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
658537-100G:4548173226927
658537-BULK:
658537-25G:4548173226934
658537-VAR:
658537-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Series of Ag (I) coordination complexes derived from aminopyrimidyl ligands and dicarboxylates: syntheses, crystal structures, and properties.
Sun, Di et al.
Crystal Growth & Design, 10(8), 3699-3709 (2010)
One-, two-, and three-dimensional lanthanide complexes constructed from pyridine-2, 6-dicarboxylic acid and oxalic acid ligands.
Liu, Mao-Sheng et al.
Crystal Growth & Design, 8(11), 4083-4091 (2008)
Synthesis of graphene nanosheets via oxalic acid-induced chemical reduction of exfoliated graphite oxide.
Song, Peng et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(3), 1168-1173 (2012)
Alexander Wurzer et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 61(5), 735-742 (2019-12-22)
When we critically assess the reason for the current dominance of 68Ga-labeled peptides and peptide-like ligands in radiopharmacy and nuclear medicine, we have to conclude that the major advantage of such radiopharmaceuticals is the apparent lack of suitable 18F-labeling technologies
Oxalic acid.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
資料
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
形状から機能へ:コロイド結晶鋳型法による3次元的な多孔質材料の構築