Merck
1.00400
Supelco
Molybdic acid
about 85% MoO3, containing ammonium molybdate, EMPLURA®
別名:
Molybdic acid about 85% MoO3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-970-5
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Molybdic acid about 85% MoO3, (containing ammonium molybdate) EMPLURA®
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥85% (precipitation titration)
フォーム
solid
有効性
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
300 °C
溶解性
water: insoluble at 20 °C
密度
3.1 g/cm3
かさ密度
980 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mo](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
InChI Key
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
詳細
(モリブデン酸アンモニウム含有) エンプルラ
アナリシスノート
Assay (precipitative titration)≥ 85 %Chloride (Cl)≤ 0.01 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.02 %Fe (Iron)≤ 0.005 %NH₄ (Ammonium)about 6
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3