Merck
1.00313
Supelco
Hydrochloric acid
32%, EMPLURA®
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
塩酸 溶液, 32% EMPLURA®
蒸気圧
21.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥32% (alkalimetric)
形状
liquid
不純物
≤0.0001% As (Arsenic)
≤0.0001% Free chlorine (Cl)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0002% Fe (Iron)
≤0.0005% Sulfate (SO4)
≤0.001% Sulfite (SO?)
pH
<1 (20 °C in H2O)
mp
-50 °C
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: This study explores a novel approach using hydrochloric acid solution in the synthesis process aimed at valorizing waste materials. The article demonstrates a chemical strategy that enhances resource recovery, significantly contributing to waste minimization in industrial practices (Morgovan et al., 2024).
  • Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas: The study integrates hydrochloric acid solutions in the development of a novel, cost-effective contactless conductivity sensor. This sensor uses a simple paper-based system for the in-situ monitoring of gases, providing a significant tool in environmental monitoring and analysis (Nacapricha et al., 2020).
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 32 %
Identity: passes test
Bromide, Iodide (Br,I): passes test
Free chlorine (Cl): ≤ 0.0001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfite (SO₃): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Residual solvents (ICH Q3C): ...excluded by production process
Evaporation residue: ≤ 0,01
Expiry date : see product label
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
塩酸 fuming 37%, for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00317
塩酸