Merck
1.00051
Millipore
CAYE Broth Supplement
for Escherichia coli, pkg of 10 vials, For the preparation of CAYE Broth or modified Brain Heart Agar
別名:
E. coli Selective Supplement, CAYE-Bouillon Supplement, Casein Yeast Extract Broth Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.74
品質水準
形状
lyophilized powder
組成
Verotoxin inducer, 10 (μg per vial)
包装
pkg of 10 vials
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
10-12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
10 g/L
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Escherichia coli
関連するカテゴリー
詳細
CAYE Broth Supplement enhances the production and release of verotoxins in pathogenic E. coli during growth.
アプリケーション
CAYE Broth Supplement is an additive for the preparation of CAYE Broth or modified Brain Heart Agar for the detection of verotoxins from pathogenic E. coli.
関連事項
Replaces: 1000510017
アナリシスノート
Performance test
- E. coli O157:H7 ATCC 43888:
passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43890: passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43889: passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3