Merck
Z740986
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥6,360
¥6,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥6,360
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
¥6,360
Check Cart for Availability
物質
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
外径 × L
15 mm × 125 mm
キャパシティ
10 mL
チューブ直径
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. With rim.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)