Merck
すべての画像(4)
資料
安全性情報
07-404
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT1 Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-ANM1, Anti-HCP1, Anti-HRMT1L2, Anti-IR1B4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRMT1(3276)
詳細
アルギニンのメチル化は、タンパク質アルギニンメチル基転移酵素(PRMT)ファミリーの酵素によって媒介されます。これらの酵素は、S-アデノシル-L-メチオニンからアルギニン残基のグアニジン窒素原子にメチル基を転移させます。アルギニンのメチル化は、シグナル伝達、転写、RNA輸送、スプライシングにとって重要な修飾であることがわかっています。PRMT1(別名:HRMT1L2、IR1B4)は、細胞の静止期に重要なタンパク質であるBTG1やTIS21との相互作用によって分離されました。PRMT1は361個のアミノ酸からなるタンパク質で、そのスプライシング変異型はN末端が異なり、343、361、347個のアミノ酸の3種類のアイソフォームがあります(それぞれ変異型1、2、3)。RNAの代謝に関与するタンパク質はPRMT1の基質であり、その中にはSam68も含まれます。
特異性
PRMT1ダブレット
免疫原
ヒトタンパク質アルギニンメチル基転移酵素1のアミノ酸残基298~318に相当するペプチド
アプリケーション
抗PRMT1抗体はPRMT1検出する高品質のウサギポリクローナル抗体であり、WBで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
Jurkatおよび3T3/A31、NIH 3T3、HeLa細胞、そしてマウスES細胞の各ライセートでのイムノブロッティングで日常的に評価されています。
ターゲットの説明
42-44 kDa
物理的形状
0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+0.15 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有、その後30%になるようにグリセロール添加
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
-20°Cで2年間保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-303、Jurkat細胞ライセート
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-404:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regulation of the EBNA1 Epstein-Barr virus protein by serine phosphorylation and arginine methylation.
Shire, K; Kapoor, P; Jiang, K; Hing, MN; Sivachandran, N; Nguyen, T; Frappier, L
Journal of virology null
Protective actions of nebivolol on chronic nitric oxide synthase inhibition-induced hypertension and chronic kidney disease in the rat: a comparison with angiotensin II receptor blockade.
Moningka, NC; Tsarova, T; Sasser, JM; Baylis, C
Nephrology, Dialysis, and Transplantation null
Markus A Kleinschmidt et al.
Nucleic acids research, 36(10), 3202-3213 (2008-04-17)
Protein arginine methyltransferases (PRMT) have been implicated in the regulation of transcription. They are recruited to promoters via interaction with transcription factors and exert their coactivator function by methylating arginine residues in histones and other chromatin proteins. Here, we employ
Dynamics of human protein arginine methyltransferase 1(PRMT1) in vivo.
Herrmann, F; Lee, J; Bedford, MT; Fackelmayer, FO
The Journal of Biological Chemistry null
Jung-Hoon Pyun et al.
Nature communications, 9(1), 5107-5107 (2018-12-07)
Dysregulation of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase (CaMK)II is closely linked with myocardial hypertrophy and heart failure. However, the mechanisms that regulate CaMKII activity are incompletely understood. Here we show that protein arginine methyltransferase 1 (PRMT1) is essential for preventing cardiac CaMKII hyperactivation.