安全性情報
07-2273
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SPAK Antibody (Ser373) / phospho-OSR1 Antibody (Ser325)
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
DCHT, Serine/threonine-protein kinase 39
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer373)
遺伝子情報
human ... STK39(27347)
詳細
(Sterile 20)様(STE20)キナーゼファミリーのメンバーとして、酸化ストレス応答キナーゼ1(OSR1)とSPS1関連プロリン/アラニンリッチキナーゼ(SPAK)は、浸透圧ストレスに応答するNa+/K+/2Cl-共輸送体(NKCC)の活性を媒介するシグナル伝達カスケードの重要な酵素として機能します。 どちらのキナーゼも保存されたカルボキシ末端(CCT)ドメインを持ち、配列レベルでは互いに79%が一致しており、線虫、ショウジョウバエ、アフリカツメガエルでもこれらの酵素のオルソログは高度に保存されています。 CCTドメインは他のタンパク質にみられる配列との類似性はありません。 このドメインは、OSRT1やSPAK活性化キナーゼ(with-no-lysineキナーゼ1(WNK1およびWNK4))や、STE20キナーゼファミリーの基質(NKCC1およびNKCC2)にも存在するユニークなペプチド(Arg-Phe-Xaa-Val)モチーフを認識し、相互作用することが知られています。 (Arg-Phe-Xaa-Val)モチーフの前のSer/Thr残基がリン酸化されると、立体衝突が起こり、CCTドメインから解離することが報告されています。さらに、ゴードン症候群の患者は、突然変異したWNK1およびWNK4遺伝子の保因者です。
特異性
この抗体はSer373がリン酸化されたSPAK、およびSer325がリン酸化されたOSR1を認識します。
免疫原
Ser375リン酸化SPAKおよびSer325リン酸化OSR1にそれぞれ相当するKLH結合直鎖ペプチド
エピトープ:Ser373リン酸化SPAKおよびSer325リン酸化OSR1
アプリケーション
この抗リン酸化SPAK抗体は、リン酸化SPAKタンパク質の検出において、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
キナーゼ・ホスファターゼ
酸化ストレス
品質
未処理およびλホスファターゼ処理した低張刺激HEK293細胞を用いて、ウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、未処理およびλホスファターゼ処理した10 µgの低張刺激HEK293細胞中のSPAK/OSR1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約60 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
未処理およびλホスファターゼ処理した低張刺激HEK293細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-2273:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alissa A Frame et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(6), F1623-F1636 (2019-10-15)
Salt sensitivity of blood pressure is characterized by inappropriate sympathoexcitation and renal Na+ reabsorption during high salt intake. In salt-resistant animal models, exogenous norepinephrine (NE) infusion promotes salt-sensitive hypertension and prevents dietary Na+-evoked suppression of the Na+-Cl- cotransporter (NCC). Studies