安全性情報
06-891
Sigma-Aldrich
Anti-SMRTe Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-CTG26, Anti-N-CoR2, Anti-SMAP270, Anti-SMRT, Anti-SMRTE, Anti-SMRTE-tau, Anti-TNRC14, Anti-TRAC, Anti-TRAC-1, Anti-TRAC1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
SMRTは、1495個のアミノ酸であり、2514個のアミノ酸を持つSMRTe(SMRT-extended)には存在しない8アミノ酸配列を持っています。SMRTeは、1,000個のアミノ酸に及ぶN末端配列を持っており、この配列はSMRTには存在していませんが、N-CoRと高い類似性が見られます。SMRTeの発現は、細胞周期進行中には制御されていることから、さまざまなシグナル伝達経路における周期特異的遺伝子発現の制御におけるSMRTeの役割が示唆されます。
特異性
SMRTアイソフォーム
免疫原
ヒトSMRTeの残基1146-1349に相当するGST融合タンパク質
アプリケーション
抗SMRTe抗体は、SMRTeを検出するための高品質なウサギポリクローナル抗体であり、ChIP、ICC、WBにおいて検証されています。&&
研究カテゴリー
タンパク質輸送
エピジェネティクス& 核機能
研究サブカテゴリー
RNA代謝 & 結合タンパク質
ヒストン
RNA結合タンパク質(RBP)
品質
マウス脳からの核分画においてイムノブロッティングによりルーチン評価済み
ターゲットの説明
270kDa、180kDa、80kDa
物理的形状
グリセロールを30%まで添加する前の0.15 M塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン(pH 7.4)
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
保管および安定性
2~8°Cで保存してください。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳核抽出物
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-891:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
TGF-? and retinoic acid induce the microRNA miR-10a, which targets Bcl-6 and constrains the plasticity of helper T cells.
Takahashi, H; Kanno, T; Nakayamada, S; Hirahara, K; Sciume, G; Muljo, SA; Kuchen et al.
Nature Immunology null
The Flt3 internal tandem duplication mutant inhibits the function of transcriptional repressors by blocking interactions with SMRT.
Takahashi, S; McConnell, MJ; Harigae, H; Kaku, M; Sasaki, T; Melnick, AM; Licht, JD
Blood null
NCoR1 and SMRT play unique roles in thyroid hormone action in vivo.
Shimizu, H; Astapova, I; Ye, F; Bilban, M; Cohen, RN; Hollenberg, AN
Molecular and cellular biology null
SMRT isoforms mediate repression and anti-repression of nuclear receptor heterodimers.
Chen, J D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 93, 7567-7571 (1996)
Hiroaki Shimizu et al.
PloS one, 14(8), e0220717-e0220717 (2019-08-14)
Silencing Mediator of Retinoid and Thyroid Hormone Receptors (SMRT) and the nuclear receptor co-repressor1 (NCoR1) are paralogs and regulate nuclear receptor (NR) function through the recruitment of a multiprotein complex that includes histone deacetylase activity. Previous genetic strategies which deleted