交差性
mouse, human, rat, bovine
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNAI1(2770)
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
GPCR、cAMP/cGMP及びカルシウムシグナル伝達
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Widely expressed
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-236:
試験成績書(COA)