06-1125
Anti-Ipaf (NLRC4) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
NLR family, CARD domain containing 4, NOD-like receptor C4, caspase recruitment domain family, member 12, ICE-protease activating factor, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and CARD domain containing 4, NLR family CARD domain-
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNL3(26354)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected Ipaf in NIH/3T3 cells.
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ipaf in 10 µg of human lung tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human lung tissue lysate
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1125:
試験成績書(COA)