05-421-AF488
Anti-PP2A, C subunit Antibody, clone 1D6, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 1D6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
別名:
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform, PP2A-alpha, PP2Ac, PP2Calpha, Replication protein C, RP-C
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D6, monoclonal
交差性
Xenopus, rabbit, human, bovine, rat, yeast, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP2CA(5515)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
キナーゼ及びホスファターゼ
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-421) is shown to be suitable also for immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PP2A in A431 cells.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-421-AF488:
試験成績書(COA)