04-735
Anti-monomethyl-Histone H4 (Lys20) Antibody, clone NL314, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone NL314, Upstate®
別名:
H4K20me1, Histone H4 (mono methyl K20), histone 4, H4, histone H4, histone cluster 4, H4
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NL314, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
monomethylation (Lys20)
遺伝子情報
human ... H4C1(8359)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
A 1:4000 dilution of a previous lot detected methylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells. The antibody did not detect unmethylated recombinant Histone H3.
Multiplexing:
Beadlyte Histone-Peptide Specificity Assay: 1:2,000-1:30,000 dilutions of a previous lot were incubated with histone H4 peptides containing various modifications conjugated to Luminex microspheres. Specificity to monomethyl-histone H4 (Lys20) was demonstrated (Figure C).
品質
Immunoblot Analysis:
A 1:1000-1:2000 dilution of this lot detected monomethyl histone H4 (Lys20) in HeLa acid extracts. (Figure A).
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
アナリシスノート
HeLa acid extracts
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-735:
試験成績書(COA)