03-0208-00
SMC® Human PD-L1 High Sensitivity Immunoassay Kit
kit sufficient for 96 wells
別名:
PD-L1 ultra-sensitive immunoassay, PD-L1 immunoassay kit, Programmed cell death protein ligand 1 kit, PD-L1 kit, Single Molecule Counting, SMC, SMC®, PD-L1, Human PD-L1, Hu PD-L1, checkpoint protein PD-L1, Immuno-oncology PD-L1, PD-L1 Single Molecule Counting kit
About This Item
おすすめの製品
詳細
100 μL of 1:4 Serum or 1:8 Plasma diluted in Standard Diluent
品質水準
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
SMC®
assay range
intra-assay cv: ≤10%
(n=15)
linearity: 85-110%
(Plasma)
linearity: 91-129%
(Serum)
recovery range: 108 -143%
(Serum)
recovery range: 70-110%
(Plasma)
sensitivity: 0.78 pg/mL
standard curve range: 0.39-400 pg/mL
inter-assay cv: ≤15%
(n=15)
テクニック
single molecule counting: suitable
入力
serum
plasma (K2 EDTA)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Research Category: Cancer
Research Sub-Category: Immuno-Oncology
特異性
アプリケーション
特徴および利点
- Accurate and reproducible performance on the state-of-the-art SMCxPRO® ultrasensitive immunoassay system.
- Compatiblity with automated liquid handling
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
03-0208-00:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Guide on selecting immunoassay platforms including multiplex vs. singleplex assays, instruments, software, and services.
マルチプレックスおよびシングルプレックスバイオマーカー検出アッセイ、イムノアッセイシステムプラットフォーム、イムノアッセイソフトウェア、およびサービスの中から、お客様の研究に最適なイムノアッセイプラットフォームの選択方法を紹介します。
1分子カウント(SMC®)テクノロジーを用いた高感度イムノアッセイ技術の概要をご覧ください。ワークフロー、バイオマーカー検出プラットフォーム、研究分野、高感度SMC®アッセイの利点などをご確認ください。
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.