化学種の反応性
canine, feline, porcine, rat, nonhuman primates
メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.062 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <13%
intra-assay cv: <9%
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
関連疾患
autoimmune diseases
保管温度
2-8°C
詳細
SMC® ヒト IFN-α2 高感度イムノアッセイキットには、アッセイを行うために必要なすべての試薬が含まれています。このアッセイでは、標準的なプレートフォーマットで構成された標準的なイムノアッセイワークフローを利用します。
アッセイプロトコルは既存のサンドイッチELISA法に似ていますが、主に以下の2つの違いがあります:
1) 溶出バッファーがサンドイッチを中断させ、標識された検出抗体を定量のために分離します。
2) ErennaおよびSMCxPRO®イムノアッセイシステムが、1分子カウント(SMC®)技術を用いて分析物を検出します。
特異性
このアッセイは、rhIFN-β、rhIFN-γ、rhIFN-λ1 (IL-29)、rhIFN-λ2 (IL28A)、rhIFN-λ3 (IL-28B)、rhIFN-ω、IFN-α2a、IFN-α2b and IFN-α との交差反応性についてテストされています。
- rhIFN-ß、rhIFN-γ、rhIFN-λ1 (IL-29)、rhIFN-λ2 (IL-28A),rhIFN-λ3 (IL-28B)、rhIFN-ω との交差反応性は検出されませんでした。
- IFN-α2a との交差反応性は 100% です。
- IFN-α2b との交差反応性は 49% です。
- IFN-α との交差反応性は 3% です。
精度:
- 最低5個の血清サンプルを添加、平均回収率102パーセント、範囲92~111パーセント
- 最低5個の血漿サンプルを添加、平均回収率96パーセント、範囲89~107パーセント
アプリケーション
- 炎症 & 免疫
研究サブカテゴリー:
- 炎症性疾患
- 免疫応答
- 自己免疫疾患
1 分子カウント(SMC®)技術の感度により、 ヒト血清、血漿中の IFN-a2 の定量において、SMC® ヒト IFN-a2 高感度イムノアッセイキットの比類なき性能が得られます。
特徴および利点
- サンプル調製とインキュベーションの選択肢が改善されている
- 標準品の凍結乾燥により、一つの保存条件でキットを提供
- プレート移動ステップを削除
- 自動化に対応するために試薬容量を増量している
- SMCxPRO® と Erenna の両方で検証済み
構成
- アッセイバッファー
- IFN-a2 コーティングビーズ
- 標準希釈液
- IFN-a2 検出抗体
- IFN-a2 標準品
- 10X洗浄バッファー
- バッファーD
- 溶出バッファーB
アナリシスノート
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
03-0186-00:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
1分子カウント(SMC®)テクノロジーを用いた高感度イムノアッセイ技術の概要をご覧ください。ワークフロー、バイオマーカー検出プラットフォーム、研究分野、高感度SMC®アッセイの利点などをご確認ください。
1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC®)テクノロジーを用いた高感度イムノアッセイにより、免疫学研究を推進し、インターフェロン、インターロイキン、免疫グロブリンを正確に特性評価する方法を説明します。
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.