Merck
MAT152385979
Matrix Scientific
3-(3-Pyridinyloxy)piperidine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-(3-pyridinyloxy)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2ClH/c1-3-9(7-11-5-1)13-10-4-2-6-12-8-10;;/h1,3,5,7,10,12H,2,4,6,8H2;2*1H
InChI Key
AXZMZXDRJIBQRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023229.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023229.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)