Iupac Name
4-methoxy-N'-[3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C17H13F3N4O2/c1-26-11-8-6-10(7-9-11)16(25)24-23-15-14(17(18,19)20)21-12-4-2-3-5-13(12)22-15/h2-9H,1H3,(H,22,23)(H,24,25)
InChI Key
SRFSICKEXHCLNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6M-010
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6M-010
最新バージョンのいずれかを選択してください: