Merck
KEY424826595
Key Organics / BIONET
1-{[1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
364.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-((1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-1,2,3-triazol-5-yl)methyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H18FN5O.2ClH/c1-21-14-3-2-11(8-13(14)15)20-12(9-17-18-20)10-19-6-4-16-5-7-19;;/h2-3,8-9,16H,4-7,10H2,1H3;2*1H
InChI Key
INICEZBPBNRZSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3143
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3143
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)