現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
(5-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-7-4-8(10-6-7)2-1-3-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI Key
MRIRTBIPDRURFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27673090
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27673090
最新バージョンのいずれかを選択してください: