Merck
ENAH93E73F61
Enamine
5-ethynyl-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5-ethynyl-1-methylpyridin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-3-7-4-5-8(10)9(2)6-7/h1,4-6H,2H3
InChI Key
ZOVMLANFQLKPSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7551028
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7551028
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)