Merck
ENAH90822034
Enamine
tert-butyl 3-(1-methoxy-1-oxopent-4-yn-2-yl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.33
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-methoxy-1-oxopent-4-yn-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H21NO4/c1-6-7-11(12(16)18-5)10-8-15(9-10)13(17)19-14(2,3)4/h1,10-11H,7-9H2,2-5H3
InChI Key
IUNIRIQUHZIONQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541568
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541568
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)