Merck
ENAH2C557D2F
Enamine
methyl 5-methyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
methyl 5-methylbenzo[d]thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c1-6-3-4-8-7(5-6)11-9(14-8)10(12)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
WGKPRULYVMVFER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473105
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473105
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)