Merck
ENAH2C5572A4
Enamine
3-bromo-6-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-bromo-6-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-2-3-8-7(9)4-10-11(8)5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
QUQBHRPPPWMKIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009047
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009047
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)