Merck
ENA947419468
Enamine
2-(azetidin-1-yl)-3-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-(azetidin-1-yl)-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c12-11(13)7-3-1-4-9-8(7)10-5-2-6-10/h1,3-4H,2,5-6H2
InChI Key
UNRDPHNKZYOTQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697618
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)