Merck
ENA947407887
Enamine
2-(8-chloro-9H-carbazol-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-(8-chloro-9H-carbazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-2-5-10-9-4-1-3-8(7-12(17)18)13(9)16-14(10)11/h1-6,16H,7H2,(H,17,18)
InChI Key
NUTYGMIYEFIHFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392920
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392920
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)