Merck
ENA514234648
Enamine
(4-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
(4-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11-8(4-9)7(5-10-11)6-2-3-6/h5-6H,2-4,9H2,1H3
InChI Key
FFKCXKUTCZAYDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269587
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269587
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)