Merck
ENA465562049
Enamine
4-(fluoromethyl)oxan-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
4-(fluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FNO.ClH/c7-5-6(8)1-3-9-4-2-6;/h1-5,8H2;1H
InChI Key
AEADFICDOZFHLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234272
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234272
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)