安全性情報
T-096
Supelco
Testosterone Calibrator
Level 1, 2 (ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28O2
分子量:
288.42
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
2 (ng/dL, Stripped Serum)
フォーマット
single component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified reference material of testosterone in stripped serum, CE marked for in vitro diagnostic (IVD) applications by mass spectrometry. Individual levels of testosterone in stripped serum are offered separately at concentrations ranging from 2 to 2,000 ng/dL. Each individual level is ready to use as a calibrator in LC-MS/MS testosterone methods. Separate options for a blank and 13C- or deuterium labeled internal standards of testosterone or the whole kit including calibrators, blank and Testosterone-2,3,4-13C3 in 10 μg/mL Acetonitrile are also available.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T-096-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)