Merck
T-050
Supelco
テマゼパムグルクロニド リチウム塩 溶液
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
テマゼパムグルクロニド溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥47,400
¥47,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥47,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20ClLiN2O8
分子量:
482.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥47,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].CN1C(=O)C(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O)N=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc14
InChI
1S/C22H21ClN2O8.Li/c1-25-13-8-7-11(23)9-12(13)14(10-5-3-2-4-6-10)24-19(20(25)29)33-22-17(28)15(26)16(27)18(32-22)21(30)31;/h2-9,15-19,22,26-28H,1H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19?,22-;/m0./s1
InChI Key
RQHXRNLYSZXQKI-NMJPLRNWSA-M
関連するカテゴリー
詳細
テマゼパムの主な尿中および血中代謝物であり、睡眠障害患者における不眠の短期治療の目的で処方される、中等度作用型3-ヒドロキシベンゾジアゼピンです。この新しい認証済み標準物質は、法医学分析や法医学毒性学解析、尿中薬物解析、および加水分解対照物質など、数々のLCMSおよびGCMSアプリケーションに適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-050-CC:
T-050-1ML:4548173312767
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G W Kunsman et al.
Journal of chromatography, 568(2), 427-436 (1991-08-23)
A rapid and sensitive method for extracting temazepam from human serum and urine is presented. Free temazepam is extracted from plasma and urine samples using n-butyl chloride with nitrazepam as the internal standard. Temazepam glucuronide is analyzed as free temazepam
Commentary on: Dou C, Bournique J, Zinda M, Gnezda M, Nally A, Salamone S. Comparison of rates of hydrolysis of lorazepam-glucuronide, oxazepam-glucuronide and temazepam-glucuronide catalyzed by E. coli beta-glucuronidase using the on-line benzodiazepine screening immunoassay on the Roche/Hitachi 917 analyzer.
Carol L O'Neal et al.
Journal of forensic sciences, 47(2), 427-428 (2002-03-23)
プロトコル
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.