S134
S-134
1 of 10
Supelco
C-236
Cannabinolic Acid-D3 (CBNA-D3) solution
Sigma-Aldrich
D5794
ジアシルグリセロールキナーゼインヒビターII
C-141
Cannabigerol 溶液
88173
フタル酸ジ-n-オクチル
Avanti
850397C
20:4 (Cis) PC
M-193
Methylphenobarbital
CPS-505
Anionic Liposomes
PHR2894
ポリエチレングリコール
922501
TXO-TPA
791660P
CER2(d9)
certified reference material
300
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
ampule of 1 mL
Cerilliant®
100 μg/mL in methanol
single component solution
−20°C
認証標準物質
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Eyes,Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
49.5 °F - closed cup
9.7 °C - closed cup
第4類:引火性液体 アルコール類 危険等級II
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
S-134-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.