Merck
P-159
Supelco
Prochlorperazine-D3 dihydrochloride solution
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21D3ClN3S · 2HCl
分子量:
449.88
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, (as free base))
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
詳細
This stable-labeled Certified Spiking Solution® is suitable for quantitation of prochlorperazine in a variety of applications from therapeutic drug monitoring, forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Prochlorperazine sold under brand names such as Compro among others, is a medication used to treat nausea, schizophrenia, migraines, and anxiety.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-159-CHK:
P-159-CC:
P-159-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)