安全性情報
NMID913
Fencamine
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28N6O2
CAS番号:
分子量:
384.48
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
フォーム
solid
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
room temp
InChI
1S/C20H28N6O2/c1-14(13-15-9-7-6-8-10-15)23(2)12-11-21-19-22-17-16(24(19)3)18(27)26(5)20(28)25(17)4/h6-10,14H,11-13H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI Key
PDTADBTVZXKSJM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID913-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)