Merck
NMID773C
Supelco
Testosterone Enanthate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H40O3
CAS番号:
分子量:
400.59
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
認証
NMI Australia certified reference material
形状
solid
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
InChI Key
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID773D-25MG:
NMID773C-25MG:
試験成績書(COA)