Merck
NMID642
4alpha-Hydroxystanozolol
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32N2O2
CAS番号:
分子量:
344.49
UNSPSCコード:
41116107
メーカー/製品名
NMI Australia
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1
InChI Key
OCUSYXNRARMJHS-JEZHLNCLSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)