Merck
NMID583
d3-17β-Nandrolone
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23D3O2
CAS番号:
分子量:
277.42
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
認証
NMI Australia certified reference material
フォーム
solid
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)