安全性情報
NMID470B
2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
245.75
UNSPSCコード:
41116107
認証
NMI Australia certified reference material
メーカー/製品名
NMI Australia
フォーマット
neat
保管温度
room temp
InChI
1S/C12H19NO2.ClH/c1-8-5-12(15-4)10(6-9(2)13)7-11(8)14-3;/h5,7,9H,6,13H2,1-4H3;1H
InChI Key
IPIMRNFGYPQKAM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID470B-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)