安全性情報
NMID283B
Mefenorex hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18ClN · HCl
CAS番号:
分子量:
248.19
UNSPSCコード:
41116107
製品NMID283Bは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
認証
NMI Australia certified reference material
フォーム
solid
包装
pkg of 50 mg
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
room temp
InChI
1S/C12H18ClN.ClH/c1-11(14-9-5-8-13)10-12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,11,14H,5,8-10H2,1H3;1H
InChI Key
IDHNGYVCZUQHFV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID283B-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)