Merck
M-156
Supelco
Methoxetamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
283.79
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品M-156は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C(C2=CC(OC)=CC=C2)(NCC)CCCC1.Cl
InChI
1S/C15H21NO2.ClH/c1-3-16-15(10-5-4-9-14(15)17)12-7-6-8-13(11-12)18-2;/h6-8,11,16H,3-5,9-10H2,1-2H3;1H
InChI Key
FJNRBMKLTGCSRN-UHFFFAOYSA-N
詳細
A certified solution standard for use in LC/MS or GC/MS applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. Methoxetamine, with street names such as MXE, Mexxy, and Roflcoptr, is a designer drug and ketamine derivative used recreationally as a dissociative and hallucinogen. The drug has been reported to have the same unwanted side effects as ketamine. Methoxetamine use is reportedly popular in the United Kingdom with cases also observed in the US.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-156-CC:
M-156-CHK:
M-156-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)