Merck
H-119
Supelco
m-Hydroxycocaine solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO5
CAS番号:
分子量:
319.35
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品H-119は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1([C@H]2C(C(CC1CC2)OC(=O)c3cc(ccc3)O)C(=O)OC)C
InChI
1S/C17H21NO5/c1-18-11-6-7-13(18)15(17(21)22-2)14(9-11)23-16(20)10-4-3-5-12(19)8-10/h3-5,8,11,13-15,19H,6-7,9H2,1-2H3/t11?,13-,14?,15?/m1/s1
InChI Key
IQXBUEUAOWARGT-QZMFJGEPSA-N
詳細
Meta-hydroxycocaine (m-hydroxycocaine) is a metabolite of cocaine. Measurement of m-hydroxycocaine in biological samples is indicative of cocaine use. This certified solution standard is suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS cocaine testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-119-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)